Tiglinsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: (E)-2-Methylbut-2-enoic acid, trans-2,3-Dimethylacrylic acid
A13905.14 A13905.22 A13905.36
A13905.14EA 50.2 CHF
A13905.14 A13905.22 A13905.36
Tiglinsäure ≥98%
Tiglinsäure
Purity: 98+% CAS No.: 80-59-1 Molecular Formula: C5H8O2 Formula Weight: 100.12 Flash Point: 101°(213°F) Melting Point: 62-66° Boiling Point: 198-199° Beilstein Reference: 1236500 Merck Reference: 14,9433 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00066864
Formel: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Siedepunkt: 198…199 °C
Melting Pt: 62…66 °C
Dichte: 0.969
Flash-Pt: 101 °C (213 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00066864
CAS-Nummer: 80-59-1
EINECS: 201-295-0
UN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 14,9433