Tiglinsäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: (E)-2-Methylbut-2-enoic acid, trans-2,3-Dimethylacrylic acid
138970250 138971000 138975000
ACRO138970250EA 36.7 CHF
ACRO138970250 ACRO138971000 ACRO138975000
Tiglinsäure 98%
Tiglinsäure
Formel: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Melting Pt: 61…65 °C
Dichte: 0.96 g/cm³
Flash-Pt: 95 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00066864
CAS-Nummer: 80-59-1
EINECS: 201-295-0
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 65 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %