Ethyltiglat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
A12029.14
A12029.22
A12029.14EA
77.8
CHF
A12029.14
A12029.22
Ethyltiglat ≥98%
Ethyltiglat
Purity: 98%
CAS No.: 5837-78-5
Molecular Formula: C7H12O2
Formula Weight: 128.17
Flash Point: 46°(114°F)
Refractive Index: 1.4340
Boiling Point: 156°
Beilstein Reference: 1720895
Merck Reference: 14,9433
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00015183
Formel:
C₇H₁₂O₂ MW: 128,17 g/mol Siedepunkt: 156 °C Dichte: 0.930 Flash-Pt: 46 °C (114 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00015183 CAS-Nummer: 5837-78-5 EINECS: 227-425-6 UN: 3272 ADR: 3,III Merck Index: 14,9433 |