4-Methyl-5-nonanol (Gemisch der Stereoisomere) 98
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
B23167.09 B23167.18 B23167.30
B23167.09EA 94.8 CHF
B23167.09 B23167.18 B23167.30
4-Methyl-5-nonanol (Gemisch der Stereoisomere) 98
4-Methyl-5-nonanol (Gemisch der Stereoisomere)
Purity: 98% CAS No.: 154170-44-2 Molecular Formula: C10H22O Formula Weight: 158.29 Refractive Index: 1.4360
Formel: C₁₀H₂₂O
MW: 158.29 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00046696
CAS-Nummer: 154170-44-2