Dodecyltrimethylammoniumchlorid 25% in wässriger Lösung
Lieferant: Molekula
Achtung
MOLE54952018-1LEA 0 CHF
MOLE54952018-1L
Dodecyltrimethylammoniumchlorid 25% in wässriger Lösung
Dodecyltrimethylammonium chloride
Formel: C₁₅H₃₄ClN
MW: 263,89 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041974
CAS-Nummer: 112-00-5
EINECS: 203-927-0