Dimethyldioctadecylammoniumbromid (DDA) 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
408260250
408260050
408261000
ACRO408260250EA
292
CHF
ACRO408260250
ACRO408260050
ACRO408261000
Dimethyldioctadecylammoniumbromid (DDA) 99+%
Dimethyldioctadecylammoniumbromid (DDA)
Formel:
C₃₈H₈₀BrN Melting Pt: 151…157 °C Dichte: 1.047 g/cm³ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00041975 CAS-Nummer: 3700-67-2 EINECS: 223-037-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to almost white Powder and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | ≥150 °C clear point |
Titration Argentometric | 99.0 to 101.0 % |
TLC | ≥99.0 % |