Cetyldimethylethylammoniumbromid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18424.0100 8.18424.9025
8.18424.0100EA 70.8 CHF
8.18424.0100 8.18424.9025
Cetyldimethylethylammoniumbromid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Cetyldimethylethylammoniumbromid
Formel: C₂₀H₄₄BrN
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011774
CAS-Nummer: 124-03-8
EINECS: 204-672-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 200 g/l (20 °C)
Melting Point 178 - 186 °C
Molar Mass 378.47 g/mol