Dipentylphthalat 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
357360250 357361000 357365001
ACRO357360250EA 198 CHF
ACRO357360250 ACRO357361000 ACRO357365001
Dipentylphthalat 97%
Dipentylphthalat
Formel: C₁₈H₂₆O₄
Siedepunkt: 342 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –55 °C
Dichte: 1.023 g/cm³
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041934
CAS-Nummer: 131-18-0
EINECS: 205-017-9
UN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4885 to 1.4905 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %