Natriumhydrogensulfit, Reagenzqualität
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: Natriumbisulfit
N822-500GEA 243 CHF
N822-500G
Natriumhydrogensulfit, Reagenzqualität
Natriumhydrogensulfit
Formel: HNaO₃S
MW: 104,06 g/mol
Melting Pt: 300 °C
Dichte: 2,476 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00167602
CAS-Nummer: 7631-90-5
EINECS: 231-548-0
UN: 2693
ADR: 8,III
Merck Index: 12,08731
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Chlorid-Gehalt < 0,02%
Schwermetalle (als Pb) < 0,001 %
Unlösliche Bestandteile < 0,005 %
Eisen < 0,002 %
Titration durch Na₂SO₃ (%SO₂) > 58,5 %