Weißes Mineralöl (Erdöl) leicht, hochrein
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Synonyms:
Matrix oil, Mineral oil, Paraffin oil
J217-100MLEA
80
CHF
J217-100ML
J217-500ML
Weißes Mineralöl (Erdöl) leicht, hochrein
Mineral oil, white (petroleum)
Siedepunkt:
300 °C (1013 hPa) Dichte: 0.872 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00131611 CAS-Nummer: 8042-47-5 EINECS: 232-455-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Specific Gravity | 0.838 – 0.854 |
Viscosity @ 40 °C | 14.2 – 17 cS |