(±)-2-Methyltetrahydrofuran, wasserfrei stabilisiert für die Grignard-Reaktion
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
392380025
392380010
392380100
392382500
ACRO392380025EA
422
CHF
ACRO392380025
ACRO392380010
ACRO392380100
ACRO392382500
(±)-2-Methyltetrahydrofuran, wasserfrei stabilisiert für die Grignard-Reaktion
(±)-2-Methyltetrahydrofuran
Formel:
C₅H₁₀O MW: 86.13 g/mol Siedepunkt: 78…80 °C (760 mmHg) Melting Pt: –136 °C Dichte: 0.86 g/cm³ Flash-Pt: –11 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005367 CAS-Nummer: 96-47-9 EINECS: 202-507-4 UN: 2536 ADR: 3 II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.05 % |
GC | ≥99.0 % |
Stabilizer | 150 to 400 ppm BHT |