Ammoniaklösung 28%
Lieferant: Wako
Gefahr
Synonyms: AmmoniakAmmoniumhydroxid
WAKO016-03146EA 27.23 CHF
WAKO016-03146
Ammoniaklösung 28%
Ammoniaklösung
Formel: NH₃
MW: 35,05 g/mol
Siedepunkt: 32…37,7 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –60…–57,5 °C
Dichte: 0,88…0.91 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00066650
CAS-Nummer: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8,III