2-Amino-2-methylpropanol, hochrein
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyms: 2-Amino-2-methyl-1-propanolIsobutanolamin
0136-4LEA 323 CHF
0136-4L
2-Amino-2-methylpropanol, hochrein
AMP (2-Amino-2-methylpropanol)
5% Wasser hinzufügen für bessere Liquidität bei Raumtemperatur. Zwitterionischer Puffer für Zellkultur, Enzymassays oder Elektrophorese.
Formel: (CH₃)₂C(NH₂)CH₂OH
MW: 89,14 g/mol
Siedepunkt: 165 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 18…26 °C
Dichte: 0,667 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 67 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008051
CAS-Nummer: 124-68-5
EINECS: 204-709-8
Merck Index: 13,00448
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
pH (0.1 M, Water) @25 °C 11.0 - 12.0
Purity (anhydrous) 98.5 %
Reassay Date REPORT