Schöpfer zur Wasserprobenahme
Lieferant: Sampling Systems
5005B-500 5005B-250 5005B-100 5005A-100 5005A-250 5005A-500 5005C-100 5005C-250 5005C-500
SAMP5005B-500EA 431 CHF
SAMP5005B-500 SAMP5005B-250 SAMP5005B-100 SAMP5005A-100 SAMP5005A-250 SAMP5005A-500 300-0461 300-0462 300-0463
Schöpfer zur Wasserprobenahme
Probenehmer Probenschöpfer
Schöpfer aus Edelstahl eignen sich hervorragend zur Oberflächenprobenahme von Flüssigkeiten und Suspensionen. Der Probenehmer hat einen Becher aus 316 L-Edelstahl, der an einen langen Griff geschweißt ist. Diese Griffe sind aus einem starken, soliden Edelstahlstab hergestellt.
  • Auswahl an Schöpfergrößen von 100 bis 500 ml
  • Längen von 600 bis 1500 mm
  • Edelstahl 316 L
  • Polierte Oberfläche
Tauchen Sie einfach den Schöpfer in die Flüssigkeit, um eine Oberflächenprobe zu entnehmen. Ideal für die Gewinnung von Proben aus einer Vielzahl von Umgebungen, einschließlich der Verwendung in der pharmazeutischen, chemischen und Lebensmittelindustrie.