Pulverprobenehmer, U-D Master
Lieferant: Sampling Systems
1500A-01 1500A-02 1500A-03 1500A-04 1500S-01 1500W-01 1500W-02 1500W-04 1500W-12 1500W-17 1500W-18 1500W-22 1500W-08 1500W-03
SAMP1500A-01EA 384 CHF
SAMP1500A-01 SAMP1500A-02 SAMP1500A-03 SAMP1500A-04 SAMP1500S-01 SAMP1500W-01 SAMP1500W-02 SAMP1500W-04 SAMP1500W-12 SAMP1500W-17 SAMP1500W-18 SAMP1500W-22 SAMP1500W-08 SAMP1500W-03
Pulverprobenehmer, U-D Master
Probenehmer Probenehmer für Feststoffe
Der U-D-Pulverprobenehmer wurde für genaue Einzeldosisproben (kleines Volumen) entwickelt.
  • Schnelle und einfache genaue Einzeldosisprobenentnahme
  • Mit demselben Probenehmer können unterschiedliche Volumina entnommen werden
  • Wechseln Sie einfach die Spitze für ein anderes Volumen
Entwickelt für die Verwendung mit frei fließenden Pulvern und Granulaten.