Petrischalen, gefärbt, Sterilin®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Sterilin®
734-0459EA 0 CHF
734-0459 734-0458
Petrischalen, gefärbt, Sterilin®
Zellkulturschalen Petrischalen
PS, mit Deckel. Farbkodierte Petrischalen besonders zur Kennzeichnung von Gruppenarbeiten in Lehrlaboren geeignet.
  • Vereinfacht die einfache Identifikation
  • Aseptisch unter Reinraumbedingungen (Klasse 7 ISO14644) hergestellt, um mikrobiologische Kontaminationen zu vermeiden
  • Entsprechend BS611 Part 2 Standard produziert und getestet
  • Aus kadmiumfreien, nicht zytotoxischen Farbstoffen hergestellt
Aseptically manufactured, In vitro use only. Perform non standard applications with Thermo Scientific™ Sterilin™ special Petri dishes. minimum order quantities apply. Not available in America.