Sperrhähne für Abklärflaschen
Lieferant: DWK Life Sciences
241470306 241470409
SCOT241470306EA 107 CHF
SCOT241470306 SCOT241470409
Sperrhähne für Abklärflaschen
Hähne
Borosilikatglas 3.3, klar, mit PTFE Spindel, für GL 32 Gewinde