Reinraum-Wischtücher, getränkt, steril, Vertex®
Lieferant: Texwipe
TX3042P TX3049P TX3044P
115-1412EA 134 CHF
115-1412 115-1410 115-1890
Reinraum-Wischtücher, getränkt, steril, Vertex®
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Getränkte Reinraumwischtücher
Diese Wischtücher aus 100% Endlosfilamentfasern aus Polyester-Maschenware werden aus fabrikneuen Lagerbeständen in der Vertex® Produktionseinrichtung von Texwipe hergestellt. Beim Vertex® Herstellungsprozess wird das Gewebe gereinigt und die Wischtücher in einer integrierten, vollautomatisierten Mikro-Umgebung gefertigt. Dieser nachhaltige Prozess findet in einer Umgebung der ISO-Klasse 3 mit einem geringen Platzbedarf statt.
  • Versiegelte Kanten
  • Spezielles Design für einen weichen Griff und hohe Saugfähigkeit
  • Ideal für die Verwendung bei empfindlichen Oberflächen oder Anwendungen
  • Die Wischtücher enthalten keine zytotoxischen auswaschbaren Stoffe und sind nicht pyrogen
  • Getränkt mit 70% IPA und 30% gereinigtem Wasser pharmazeutischer Qualität (TX3042P+TX3049) oder mit 70% denaturiertem Ethylalkohol (TX3044P)
  • TX3044P: Ethanol ist ein effektives, weniger toxisches Reinigungsmedium, welches die Augen nicht so sehr reizt wie IPA
Zur Verwendung in Reinräumen der Klasse A, ISO 3 geeignet.
Verpackung: Verpackt in einem kompakten, benutzerfreundlichen und wiederverschließbaren Beutel mit Sicherheitssiegel.