Kapillarsäulen, Elite-35ms für Autosystem
Lieferant: PerkinElmer
PERCN9316441EA 1240 CHF
PERCN9316441 PERCN9316442 PERCN9316443 PERCN9316444 PERCN9316445 PERCN9316446 PERCN9316438 PERCN9316439
Kapillarsäulen, Elite-35ms für Autosystem
Chromatographiesäulen
Elite-35ms-Säulen sind Quarzglassäulen mit Dimethylpolysiloxan (35% Diphenyl).