Nitrilhandschuhe, Vasco® Nitril Light
Lieferant: B. Braun
9207716 9207724 9207708
BRAU9207716EA 35.2 CHF
BRAU9207716 BRAU9207724 BRAU9207708
Nitrilhandschuhe, Vasco® Nitril Light
Handschuhe
Diese beidseitig tragbaren Nitrilhandschuhe sind beständig gegen Öl, Lipide und eine Vielzahl an Chemikalien.
  • Unsteril, ungepudert
  • Leichtes Handschuhdesign für ausgezeichnete Tastsensibilität
  • Gute Elastizität für eine bequeme Passform und einfache Fingerbewegung
  • Hervorragende Wärmeübertragung reduziert Schwitzen
  • Raue Mikro-Struktur im Fingerbereich für Griffsicherheit
  • Optimale Kombination aus Wandstärke und Barriereeigenschaften
Ideal für den Einsatz bei medizinischen Behandlungen, in Labor- und Industrieverfahren sowie bei der Lebensmittelverarbeitung.
Zertifizierungen: EN 455, EN ISO 374-1 Typ B (KPT), EN ISO 374-5 VIRUS; Kat. III; AQL 1,5
Zugelassen für Lebensmittelkontakt