Puffer, konzentrierte Lösungen, Titrisol®, Supelco®
Lieferant: Merck
1.09879.0001
1.09880.0001
1.09881.0001
1.09882.0001
1.09883.0001
1.09884.0001
1.09885.0001
1.09886.0001
1.09887.0001
1.09888.0001
1.09889.0001
1.09890.0001
1.09892.0001
1.09893.0001
1.09883.0050
1.09884.0050
1.09887.0050
1.09889.0050
1.09879.0001EA
57.3
CHF
1.09879.0001
1.09880.0001
1.09881.0001
1.09882.0001
1.09883.0001
1.09884.0001
1.09885.0001
1.09886.0001
1.09887.0001
1.09888.0001
1.09889.0001
1.09890.0001
1.09892.0001
1.09893.0001
1.09883.0050
1.09884.0050
1.09887.0050
1.09889.0050
Puffer, konzentrierte Lösungen, Titrisol®, Supelco®
Puffer
pH-Puffer
Titrisol® Pufferkonzentrat für 500 ml Pufferlösung [20 °C]
.
- Rückführbar auf sekundäres Referenzmaterial (SRM) von NIST und PTB
- Pufferkonzentrat für die Zubereitung von 500 ml Pufferlösung
- Genauigkeit: ≤0,05 pH-Einheiten bei 20 °C
* Pufferlösung nach WEISE 1000 ml