Adapter, PTFE Buchse auf Kegel
Lieferant: COWIE
021.01014 021.01019 021.01419 021.01424 021.01924 021.01929 021.01934 021.02429 021.02434 021.02934 021.2445 021.2945
COWI021.01014EA 29.2 CHF
COWI021.01014 COWI021.01019 COWI021.01419 COWI021.01424 COWI021.01924 COWI021.01929 COWI021.01934 COWI021.02429 COWI021.02434 COWI021.02934 COWI021.2445 COWI021.2945
Adapter, PTFE Buchse auf Kegel
Adapter Übergangsstücke mit Kegelschliffen
Aus reinem PTFE hergestellt, weiß.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
  • Vollständig anpassbar dank Viton®-Ersatzdichtung
  • Alle materialberührenden Teile sind nur aus Glas oder PTFE
Diese Halterung ermöglicht die Montage von Standardsonden und -thermometern in Standard-Laborglaswaren mit Konus.