Sicherheitskannen
Lieferant: ROETZMEIER SICHERH. BEHAELTER
01D 01K 02D 02K 05D 05K 05KU 01DU 05DU 02DU 02KU 01KU SP2 SP1
119-0101EA 302 CHF
119-0101 119-2000 119-0104 119-2042 119-0171 119-2005 119-0114 119-0102 119-0107 119-0105 119-0106 119-0103 119-0113 119-0112
Sicherheitskannen
Sicherheitsbehälter
Hochwertiger und chemisch beständiger Edelstahl mit Dichtungen aus PTFE.
  • Sicheres Abfüllen und Dosieren, ergonomische Form für sicheres Arbeiten
  • Flammensicherung schützt vor offenen Flammen und Explosionen
  • Überdruckventil (Belüftung bei ca. 0,3 bar) in allen Feindosierern und Schraubverschlüssen
  • Feindosierer sind selbstschließend
  • Sparanfeuchter für sicheres Reinigen mit Reinigungslösungen
Zur sicheren Dosierung und Handhabung von brennbaren Flüssigkeiten.