AccuStart™ Genotyping ToughMix®
Lieferant: Quantabio
95117-012 95117-05K 95116-012 95116-05K
733-2105EA 1950 CHF
733-2105 733-2106 733-2102 733-2103
AccuStart™ Genotyping ToughMix®
Nukleinsäure-Reagenzien Enzyme und Kits für Endpunkt-PCR
AccuStart™ Genotyping ToughMix® ist ein 2X konzentrierter, gebrauchsfertiger Reaktionscocktail für die Amplifikation von DNA-Templates, der Inhibitoren widersteht, die sich häufig in Rohproben aus dem Umweltbereich, in Pflanzen- oder Tiergeweben finden. Es handelt sich um ein robustes PCR-Reagenz, das eine hoch spezifische und effiziente Amplifikation für Genotypisierungs-Sequenzvariation ermöglicht, einschließlich allelischer Diskriminierung von Einzelnukleotid-Polymorphismen (SNP) unter Verwendung zahlreicher Fluorogensondensysteme wie TaqMan® Hydrolysefühlern.
  • Optimized buffer chemistry destabilizes single base-pair mismatch probes, providing superior allelic discrimination and improved cluster separation for SNP detection assays
  • ToughMix reagent technology neutralizes a broad spectrum of PCR inhibitors
  • Easy-to-use 2X concentrated SuperMix with AccuVue plate loading dye
AccuStart™ Genotyping ToughMix® enthält alle erforderlichen Reaktionskomponenten, mit Ausnahme von Primern, Proben und DNA-Template. Die hellblaue Farbe des AccuVue™ Farbmarkers erleichtert den Reaktionsaufbau in weißen oder transparenten Platten und minimiert Pipettierungs- und Mischfehler. Er besitzt keine negative Auswirkung auf die Reporter-Farbstofffluoroszenz oder die Stabilität des Produkts. AccuStart™ Genotyping ToughMix® ist sowohl mit schnellen als auch konventionellen PCR-Cycling-Protokollen kompatibel.
Lieferumfang: Kits sind mit oder ohne ROX-Referenzfarbstoff erhältlich. Alle Kits bestehen aus 2X Reaktionspuffern mit optimierten Konzentrationen von MgCl₂, dNTPs (dATP, dCTP, dGTP, dTTP), Hot Start DNA-Polymerase, AccuVue™ blauem qPCR-Farbstoff und Stabilisatoren.