Adapter mit Schraubgewinde und Normschliffkern
Lieferant: witeg Labortechnik
0.550.001 0.550.010 0.550.040
WITG0.550.001EA 17.9 CHF
WITG0.550.001 WITG0.550.010 WITG0.550.040
Adapter mit Schraubgewinde und Normschliffkern
Adapter Übergangsstücke mit Kegelschliffen
Borosilikatglas 3.3
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale thermische Ausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen
Gewindeadapter mit DIN-Gewinde und Normschliffkegel.