Venenverweilkanülen, Vasofix® Safety
Lieferant: B. Braun
Vasofix® Safety
BRAU4268156S-01EA 217 CHF
BRAU4268156S-01 BRAU4269110S-01 BRAU4268130S-01 BRAU4269136S-01 BRAU4268334S-01 BRAU4269071S-01 BRAU4268091S-01
Venenverweilkanülen, Vasofix® Safety
Katheter
Sicherheitsvenenverweilkanülen mit Zuspritzport und selbstaktivierendem Nadelstichschutz. Transparente Bereiche geben beim Zurückziehen der Kanüle die Gewissheit, dass der Katheter korrekt platziert wurde.
  • Einfache Punktion mit müheloser Katheterinsertion
  • Selbstaktivierender Schutzmechanismus zur Vermeidung von Nadelstichverletzungen und den damit verbundenen Infektionsrisiken
  • Kanülenspitze wird nach der Anwendung automatisch gesichert
  • Einfachheit – Sieht aus und fühlt sich an wie eine Standard-Kanüle
  • Scharfe Kanülenspitze mit Hinterschliff für minimales Punktionstrauma