Sicherungsvorrichtungen für Kegelschliffe, Superfix
Lieferant: witeg Labortechnik
0.140.014 0.140.019 0.140.024 0.140.029 0.140.034 0.140.045
201-7211EA 7.7 CHF
201-7211 201-7212 201-7213 201-7214 201-7215 201-7216
Sicherungsvorrichtungen für Kegelschliffe, Superfix
Klemmen Schliffklemmen
Sicherheitsvorrichtungen, komplett mit Kappe, Innengewindekonus und Klemm-O-Ring. Geeignet für zylindrische und konventionelle Kegelverbindungen.
  • Solide Sicherheit
  • In Zellophanbeuteln verpackt
Zertifizierungen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten