Magnetische Rührstäbchen mit Mittelring, PTFE
Lieferant: Cowie
442-0092EA 16.8 CHF
442-0092 COWISAN001.3108 442-0091 COWI001.313.8
Magnetische Rührstäbchen mit Mittelring, PTFE
Rührer Magnetrührstäbchen
PTFE Beschichtet, geeignet für den Einsatz in Behältern mit leicht gewölbtem oder unebenem Boden
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Temperaturbeständigkeit, geeignet für Hoch- und Niedrigtemperaturanwendungen (–200 bis +280 °C)