Reinraum-Wischtücher, hohe Saugfähigkeit, Vertex®
Lieferant: Texwipe
TX42 TX49
115-1407EA 224 CHF
115-1407 115-1405
Reinraum-Wischtücher, hohe Saugfähigkeit, Vertex®
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Trockene Reinraumwischtücher
Diese Tücher aus 100% Endlosfilamentfasern aus Polyester-Maschenware mit versiegelten Kanten sind äußerst weich und bieten eine hohe Saugfähigkeit.
  • Unberührt bis Sie den Beutel öffnen: Vertex™ Tücher bieten den höchsten Grad an Sicherheit bei der Kontaminationskontrolle unter Reinraumwischtüchern
  • Einzigartige Materialstruktur: Hohe Saugfähigkeit
  • Weiche Oberfläche für empfindliche Oberflächen oder Anwendungen
  • Das Tuch enthält keine zytotoxischen auswaschbaren Stoffe und ist nicht pyrogen
Die Tücher werden in den USA aus fabrikneuen Lagerbeständen inMore Product Information