Urinsammelbeutel
Lieferant: B. Braun
227550 227560 227546
BRAU227550EA 252 CHF
BRAU227550 BRAU227560 BRAU227546
Urinsammelbeutel
Beutel Probenbeutel
Urinocol® Urinbeutel sind PVC-frei mit Schutzfolie zum besseren Abziehen und Anbringen durch Teilen der Folie möglich und ist latexfrei mit besseren Hafteigenschaften für den pädiatrischen Einsatz.
  • Anatomisch geformt
  • Mit und ohne Ablauf