Uridin-5'-triphosphorsäure Trinatriumsalz (UTP-Na3)
Lieferant: EUROCLONE
Synonyms: Uridine-5'-triphosphoric acid trisodium salt, Uridine triphosphate trisodium salt
EMR271001 EMR271005 EMR271500
EURLEMR271001EA 0 CHF
EURLEMR271001 EURLEMR271005 EURLEMR271500
Uridin-5'-triphosphorsäure Trinatriumsalz (UTP-Na3)
Uridin-5'-triphosphorsäure Trinatriumsalz (UTP-Na3)
Formel: C₉H₁₂N₂Na₃O₁₅P₃
MW: 550.09 g/mol
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00044310
CAS-Nummer: 19817-92-6
EINECS: 243-347-5