5-Bromuridin
Lieferant: Molekula
Synonyms: 5-Bromo-1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
MOLE22067520-1GEA 0 CHF
MOLE22067520-1G
5-Bromuridin
5-Bromuridin
Formel: C₉H₁₁BrN₂O₆
MW: 323,10 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006528
CAS-Nummer: 957-75-5
EINECS: 213-486-6