2'-Deoxyuridin
Lieferant: Molekula
61613969-100G 61613969-5G
MOLE61613969-100GEA 0 CHF
MOLE61613969-100G MOLE61613969-5G
2'-Deoxyuridin
2'-Deoxyuridin
Formel: C₉H₁₂N₂O₅
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006527
CAS-Nummer: 951-78-0
EINECS: 213-455-7