Uridin, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
6680-100EA 834 CHF
6680-100 6680-25
Uridin, Millipore®
Uridin
Formel: C₉H₁₂N₂O₆
MW: 244,20 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006526
CAS-Nummer: 58-96-8
EINECS: 200-407-5