Uridin, ultrarein
Lieferant: VWR Chemicals
0975-50GEA 282 CHF
0975-50G 0975-1KG
Uridin, ultrarein
Uridin
Formel: C₉H₁₂N₂O₆
MW: 244,20 g/mol
Melting Pt: 166…167 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006526
CAS-Nummer: 58-96-8
EINECS: 200-407-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Em (261nm, 0.15M Phosphate Buffer, pH 7.3) ≥10100