AEBSF Hydrochlorid (4-(2-Aminoethyl)benzolsulfonylfluorid Hydrochlorid)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
PIER78431EA 255 CHF
PIER78431
AEBSF Hydrochlorid (4-(2-Aminoethyl)benzolsulfonylfluorid Hydrochlorid)
AEBSF Hydrochlorid (4-(2-Aminoethyl)benzolsulfonylfluorid Hydrochlorid)
Formel: C₈H₁₁ClFNO₂S
MW: 239,69 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00132962
CAS-Nummer: 30827-99-7
UN: 3261
ADR: 8,II