AEBSF Hydrochlorid (4-(2-Aminoethyl)benzolsulfonylfluorid Hydrochlorid)
Lieferant: PanReac AppliChem
Achtung
Synonyms: 4-(2-Aminoethyl)benzenesulphonyl fluoride hydrochloride, AEBSF hydrochloride
A1421.0500 A1421.0001
A1421.0500EA 422 CHF
A1421.0500 A1421.0001
AEBSF Hydrochlorid (4-(2-Aminoethyl)benzolsulfonylfluorid Hydrochlorid)
AEBSF Hydrochlorid (4-(2-Aminoethyl)benzolsulfonylfluorid Hydrochlorid)
Formel: C₈H₁₁ClFNO₂S
MW: 239.69 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00132962
CAS-Nummer: 30827-99-7
UN: 3261
ADR: 8 II
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable