AEBSF Hydrochlorid (4-(2-Aminoethyl)benzolsulfonylfluorid Hydrochlorid) 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: 4-(2-Aminoethyl)benzenesulphonyl fluoride hydrochloride, AEBSF hydrochloride
328110500 328110010
ACRO328110500EA 64.4 CHF
ACRO328110500 ACRO328110010
AEBSF Hydrochlorid (4-(2-Aminoethyl)benzolsulfonylfluorid Hydrochlorid) 98%
AEBSF Hydrochlorid (4-(2-Aminoethyl)benzolsulfonylfluorid Hydrochlorid)
Formel: C₈H₁₁ClFNO₂S
MW: 239.69 g/mol
Melting Pt: 175…177 °C
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00132962
CAS-Nummer: 30827-99-7
UN: 3261
ADR: 8 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %