AMPSO
Lieferant: Roth Carl
Synonyms: N-(1,1-Dimethyl-2-hydroxyethyl)-3-amino-2-hydroxypropanesulphonic acid
7159.1 7159.2
ROTH7159.1EA 77.9 CHF
ROTH7159.1 ROTH7159.2
AMPSO
AMPSO
Formel: C₇H₁₇NO₅S
MW: 227,28 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041777
CAS-Nummer: 68399-79-1
EINECS: 269-991-7