N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat (Sulfobetain-12, SB-12)
Lieferant: Molekula
Gefahr
MOLEM74706973EA 0 CHF
MOLEM74706973
N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat (Sulfobetain-12, SB-12)
N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat (Sulfobetain-12, SB-12)
Formel: C₁₇H₃₇NO₃S
MW: 335,55 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036909
CAS-Nummer: 14933-08-5
EINECS: 239-002-3
UN: 3261
ADR: 8,II