Mikrobiologische Brutschränke, mit oder ohne forcierter Umluft, Serie BD und BF
Lieferant: Binder
9010-0073 9010-0187 9010-0241
390-6034EA 6610 CHF
390-6034 390-6146 390-0009
Mikrobiologische Brutschränke, mit oder ohne forcierter Umluft, Serie BD und BF
Brutschränke Standard-Brutschränke
Je nach Anwendung werden zwei Brutschrankversionen mit elektronisch geregelter APT.Line™ Vorwärmkammer angeboten: Die Serie BD mit natürlicher Umluft für alle Standardanwendungen und die Serie BF mit forcierter Umluft für Anwendungen mit hoher Beladungsdichte.
  • Desinfektion bei 100 °C und die einfache Bedienung bieten zusätzliche Sicherheit
  • DS-Regler mit integrierter Zeitschaltuhr von 0 bis 99 Stunden (Serie BD), MS-Regler mit mehreren Zeitschaltuhrfunktionen wie verzögertem ON und OFF (Serie BF)
  • Hohe Temperaturgenauigkeit
More Product Information
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Modell BD 400 BD 23 BF 400
Environmentally Preferable
Temperaturschwankung (zeitlich) ≤±0,1 °C @ 37 °C ≤±0,2 °C @ 37 °C ≤±0,2 °C @ 37 °C
Temperaturänderung (räumlich) ≤±0,5 °C @ 37 °C ≤±0,5 °C @ 37 °C ≤±0,4 °C @ 37 °C
Nutzinhalt 400 L 20 L 400 L
Umlufttyp Natürliche Umluft Natürliche Umluft Forcierte Umluft
Max. Beladung pro Einschub 35 kg 12 kg 35 kg
Nennstromverbrauch 850 W 200 W 850 W
Temperaturbereich Raumtemperatur +5...100 °C Raumtemperatur +5...100 °C Raumtemperatur +5...100 °C
Gewicht 135 kg 26 kg 135 kg
Temperaturgenauigkeit ±0.1°C at 37°, ±0.1°C at 50°C ±0.1°C at 37°, ±0.1°C at 50°C ±0.1°C at 37°, ±0.1°C at 50°C