Kapselgehörschützer für Schweißerhelme, Peltor™ H505B
Lieferant: 3M
Peltor™
MMMAH505BEA 97.3 CHF
MMMAH505B
Kapselgehörschützer für Schweißerhelme, Peltor™ H505B
Kapselgehörschützer Lärmschutz-Kapselgehörschützer
Dieser Schweißerhelm-Kapselgehörschutz mit Nackenband wurde entwickelt für die Kombination mit Schweißer-Schutzschildern, insbesondere dem 3M™ Speedglas ™ 9100.
  • Weiche, mit Flüssigkeit gefüllte Ohrmuscheln für mehr Komfort
  • Das Design des Nackenbügels verbessert die Kompatibilität mit anderer persönlicher Schutzausrüstung
  • Großzügiger Platz unter den Ohrenschützern trägt dazu bei, Hitze- und Schweißstaus zu reduzieren
  • Weiche, breite Ohrmuscheln garantieren optimale Abdichtung und geringen Druck für hervorragenden Tragekomfort
  • Kissen und Einlagen lassen sich leicht austauschen und sauber und hygienisch halten
The earmuffs provide moderate insulation, which is sufficient for most welding applications.
SNR: 26 dB
Zertifizierungen: EN 352-1:2002