Warnschutz-Steppwesten, Bravone 1666
Lieferant: SIOEN
1666/278/S 1666/278/M 1666/278/L 1666/278/1XL 1666/278/2XL 1666/278/3XL 1666/279/S 1666/279/M 1666/279/L 1666/279/1XL 1666/279/2XL 1666/279/3XL
SIOE1666/278/SEA 221 CHF
SIOE1666/278/S SIOE1666/278/M SIOE1666/278/L SIOE1666/278/1XL SIOE1666/278/2XL SIOE1666/278/3XL SIOE1666/279/S SIOE1666/279/M SIOE1666/279/L SIOE1666/279/1XL SIOE1666/279/2XL SIOE1666/279/3XL
Warnschutz-Steppwesten, Bravone 1666
Arbeitskleidung
Flammhemmende, antistatische Warnschutzweste aus 100 % Polyester-Gewebe mit 100 % FR PU-Beschichtung + AST. Das Außen-Material ist winddicht und atmungsaktiv, das feste Baumwollfutter weist flammhemmende Eigenschaften auf.
  • Gewebe mit wasserabstossender Ausrüstung an der Aussenseite, wasserdampf-durchlässige Beschichtung an der Innenseite
  • Gute Isolation gegen Kälte
  • Kann mit mehreren Jacken kombiniert werden (durch Reißverschluss einzippbar)
  • Hochstehender Kragen und Reißverschluss
  • Zwei aufgesetzte Taschen, eine Innentasche
  • Elastischer Kordelzug im Untersaum
Rückenlänge: 75 cm
Gewicht: 250 g/m²
Zertifizierungen: EN 13034 (Typ PB/6), EN 531 + 533, EN 1149-5, EN 471:2003, EN 14058:2004