Anstoßkappen, Airpro™
Lieferant: CENTURION SAFETY PRODUCTS
S38NBRP S38RB S53SCHVY S38G S38E S38K S38KRP S38NB S38PNB S38R
111-1684EA 36.5 CHF
111-1684 111-1687 CENUS53SCHVY 111-1677 111-1676 111-1680 111-1682 111-1683 111-1685 111-1686
Anstoßkappen, Airpro™
Schutzhelme Anstoßkappen
Diese Kappe besteht aus einem Innenhelm aus ABS und einem atmungsaktivem Bezug aus Polyester mit PTFE-Beschichtung. Geeignete Anwendungen sind die Automobilbranche, Airlines, Transport, Verschiffung und Eisenbahnen und Engineering.
  • Kappenmaterial ist wasserabweisend
  • Proban-Version verfügt über flammhemmende Eigenschaften
  • Seitliche Mesh-Einsätze und atmungsaktive Materialien verbessern den Luftstrom und sorgen für Abkühlung
  • Cap sitzt durch ein tiefsitzendes Kopfband mit Schnellverschluss fest im Nacken
  • Reflektierende Features erhöhen die Sicherheit und Sichtbarkeit
  • Erhältlich mit verkürztem Schirm für eine verbesserte Sicht
Für Kopfweite 54 - 62 cm
Gewicht: 135 g
Schirmlänge: 50 mm; verkürzt: 30 mm
Zertifizierungen: EN 812 (A1)
Proban-Modell: Konform mit ISO 14116:2008 Index 3 ISO 11611: 2007 Para 6.7 und ISO 11612:2008: Para 6.3 nach 50 Wasch- und Trocknungszyklen (ISO 15797:2002 Prozedur 8).