Flammhemmende Fleecejacke, Dampremy 7771
Lieferant: SIOEN
7771/B75/S 7771/B75/M 7771/B75/L 7771/B75/1XL 7771/B75/2XL 7771/B75/3XL
SIOE7771/B75/SEA 195 CHF
SIOE7771/B75/S SIOE7771/B75/M SIOE7771/B75/L SIOE7771/B75/1XL SIOE7771/B75/2XL SIOE7771/B75/3XL
Flammhemmende Fleecejacke, Dampremy 7771
Arbeitskleidung
Isolierende Jacke aus doppelseitigem, flammhemmendem Polyester-Fleece. Innen mit festem Baumwoll-Futter. Kann mit mehreren Jacken kombiniert werden (durch Reißverschluss einzippbar).
  • Anti-pilling Ausrüstung
  • Gesteppte Nähte
  • Hochstehender Kragen, verdeckter Reissverschluss
  • Zwei eingesetzte Taschen mit Reißverschluss
  • Rund eingesetzte Ärmel, Gummizug am Ärmelende
  • Elastischer Kordelzug im Untersaum
Gewicht: 275 g/m²
Zertifizierungen: EN 533 (Index 3), EN 14058 (1XXXX)