Zircon I Schutzhelm
Lieferant: DELTA PLUS
ZIRC1JA ZIRC1VE ZIRC1OR ZIRC1RO ZIRC1GR
DELPZIRC1JAEA 19.2 CHF
DELPZIRC1JA DELPZIRC1VE DELPZIRC1OR DELPZIRC1RO DELPZIRC1GR
Zircon I Schutzhelm
Schutzhelme Schutzhelme
Der Zircon I ist ein Bauhelm aus hochwiderstandsfähigem Polyethlen (HDPE) mit Anti-UV-Behandlung.
  • Polyethlen-Innnenausstattung (LDPE) mit acht Befestigungspunkten
  • Schweißband aus Frottee
  • Anpassbares Justierband
  • Elektrisch isoliert
Größe: 540-620 mm
Gewicht: 370 g
EN 397
Zertifizierungen: EN 397