Allzweck-Handschuh, Nitras® 6200
Lieferant: AS ARBEITSSCHUTZ
6200M 6200L 6200XL 62002XL 62003XL 6200S
ASAS6200MEA 2.2 CHF
ASAS6200M ASAS6200L ASAS6200XL ASAS62002XL ASAS62003XL ASAS6200S
Allzweck-Handschuh, Nitras® 6200
Handschuhe
Nylon-Handschuh mit weißer PU-Beschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen.
  • Sehr gutes Fingerspitzengefühl und Griffsicherheit besonders in trockenen Einsatzbereichen
  • Ausgezeichnete Passform und Komfort ermöglichen effektives Arbeiten
  • Silikonfrei: Geeignet für Allergiker
Besonders geeignet für trockene Einsätzenbereiche, z.B. in Werkstätten oder beim Messebau.
Zertifizierungen: EN 388 (4131X); Kat. II