Kühlhaus-Overall, Matterhorn 6402
Lieferant: SIOEN
6402/276/S 6402/276/M 6402/276/L 6402/276/2XL 6402/276/3XL 6402/276/1XL
113-7162EA 413 CHF
113-7162 113-7161 113-7160 113-7158 113-7159 113-7157
Kühlhaus-Overall, Matterhorn 6402
Arbeitskleidung
Dieser Overall aus Polyester, Baumwolle und Isosoft-Futter schützt vor Temperaturen bis zu −40 °C. Kältebrücken werden vermieden.
  • Festes Steppfutter, Strickbündchen in den Ärmeln
  • Eine Innentasche, eine aufgesetzte Brusttasche, zwei aufgesetzte Taschen, eine Stifttasche
  • Innenkragen aus Fleece, Reißverschluss unter Druckknopfpatte
  • Unterbeinverengung mittels Klettbandpatte, Reißverschluss unter Patte am Bein
  • Elastischer Gummizug im Bund
Mit extra Verstärkung und Futter an den Schultern, Ellbogen und im Kniebereich, gesteppten Nähten und High-Tech-Futter.
Gewicht: 225 g/m²
Zertifizierungen: EN 342 (3-2)