T-Shirts, Acode® Basecamp
Lieferant: FRISTADS KANSAS
1002413312XL 100241331L 100241331M 100241331S 100241331XL 1002415302XL 100241530L 100241530M 100241530S 100241530XL 100241540L 1002419002XL 100241900L 100241900M 100241900S 100241900XL 1002419102XL 100241910L 100241910M 100241910S 100241910XL 1002419402XL 100241940L 100241940M 100241940S 100241940XL
113-8415EA 10 CHF
113-8415 113-8413 113-8412 113-8411 113-8414 113-8410 113-8408 113-8407 113-8406 113-8409 113-8403 113-8400 113-8398 113-8397 113-8396 113-8399 113-8395 113-8393 113-8392 113-8391 113-8394 113-8390 113-8388 113-8387 113-8386 113-8389
T-Shirts, Acode® Basecamp
Arbeitskleidung
Basic T-Shirts aus 100% vorgekrumpfter, ringgesponnener Baumwolle (Single Jersey). Die Modelle in der Farbe grau meliert bestehen aus 85% Baumwolle und 15% Viskose.
  • Rundstrick-T-Shirt mit V-Ausschnitt
  • Rippbündchen mit Elastan
Gewicht: 150 g/m²
Zertifizierungen: OEKO-TEX® zertifiziert.
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Modell Basecamp, V-neck
Environmentally Preferable
Anwendungsbereich Outfit Freizeit
Riskobereich
Geschlecht Für Herren
Arm- oder Beinlänge Kurz
Stoff 85% cotton and 15% viscose
Gewicht 150 g/m²