Warnschutz-Winteroverall, Rabaul 5616
Lieferant: SIOEN
5616/062/S 5616/062/M 5616/062/L 5616/062/1XL 5616/062/2XL 5616/062/3XL 5616/065/1XL 5616/065/2XL 5616/065/3XL 5616/065/L 5616/065/M 5616/065/S
SIOE5616/062/SEA 372 CHF
SIOE5616/062/S SIOE5616/062/M SIOE5616/062/L SIOE5616/062/1XL SIOE5616/062/2XL SIOE5616/062/3XL SIOE5616/065/1XL SIOE5616/065/2XL SIOE5616/065/3XL SIOE5616/065/L SIOE5616/065/M SIOE5616/065/S
Warnschutz-Winteroverall, Rabaul 5616
Arbeitskleidung
Wind- und wasserdichter Overall aus Flexothane® Classic: 100 % Polyamid-Gewirk mit PU-Beschichtung. Mit festem Steppfutter, Strickbündchen in den Ärmeln und hochfrequenz verschweissten Nähten.
  • Hochstehender Kragen mit Kapuze
  • Reißverschluss unter Druckknopfpatte und am Bein
  • Zwei eingesetzte Taschen, zwei eingesetzte Oberschenkeltaschen
  • Gummizug im Rücken
Gewicht: 180 g/m²
Zertifizierungen: EN 471 (3-2), ENV 343 (3-2)
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Modell Rabaul 5616
Environmentally Preferable
Anwendungsbereich Outfit Industrie,Outdoor
Riskobereich Kälte,HiVis
Geschlecht Unisex
Arm- oder Beinlänge Lang
Verschlussart Druckknöpfe
Stoff 100% polyamide knitting with PU coating
Gewicht 180 g/m²